Merck
ENAH03A1A0DD
Enamine
1-bromo-3-fluoro-5-(pentafluoroethyl)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.01
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-bromo-3-fluoro-5-(perfluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3BrF6/c9-5-1-4(2-6(10)3-5)7(11,12)8(13,14)15/h1-3H
InChIKey
IQWLJBCFPVMXIL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198036
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198036
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)