Wichtige Dokumente
ENAH03A0DAD9
Enamine
1-(bromomethyl)cyclopentan-1-ol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-(bromomethyl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H11BrO/c7-5-6(8)3-1-2-4-6/h8H,1-5H2
InChIKey
KNHNDXZLDMLMOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1136740
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1136740
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)