Wichtige Dokumente
ENAH03A024C1
Enamine
2-(tribromomethyl)oxirane
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-(tribromomethyl)oxirane
Inchi Code
1S/C3H3Br3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2
InChIKey
RETDLDJGIUNIEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-659035
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-659035
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)