Merck
ENAH03A01DB7
Enamine
[2-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl]methanamine dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20N2.2ClH/c1-11-6-8-15(9-7-11)13-5-3-2-4-12(13)10-14;;/h2-5,11H,6-10,14H2,1H3;2*1H
InChIKey
VHPBUXCWRVFJRR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651520
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651520
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)