Merck
ENAH03A01A77
Enamine
1,4,6-trimethyl-6-nitro-1,4-diazepane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,4,6-trimethyl-6-nitro-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C8H17N3O2/c1-8(11(12)13)6-9(2)4-5-10(3)7-8/h4-7H2,1-3H3
InChIKey
XZVYZMYWQBDZGO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399793
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399793
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)