Merck
ENAH03855EE2
Enamine
1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole-6-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.18
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
231-232
Iupac Name
1-acetyl-5-bromo-6-indolinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O3S/c1-6(14)13-3-2-7-4-8(11)10(5-9(7)13)17(12,15)16/h4-5H,2-3H2,1H3,(H2,12,15,16)
InChIKey
ASRYZMNMTDZOJB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272769
Melting Point
231-232
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272769
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)