Wichtige Dokumente
ENAH03855E29
Enamine
3-[2-(diethylamino)ethoxy]aniline
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-[2-(diethylamino)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C12H20N2O/c1-3-14(4-2)8-9-15-12-7-5-6-11(13)10-12/h5-7,10H,3-4,8-9,13H2,1-2H3
InChIKey
MMDPMQBHVFPULC-UHFFFAOYSA-N
Purity
87
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28876
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28876
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)