Merck
ENA964506321
Enamine
9-bromo-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine-7-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
9-bromo-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8BrNO4/c11-7-4-5(10(14)15)3-6-8(7)16-2-1-12-9(6)13/h3-4H,1-2H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
UHGGLIKPXDQJTP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-739123
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-739123
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)