Merck
ENA964468895
Enamine
tert-butyl 4-oxo-1-oxa-9-azaspiro[5.5]undec-2-ene-9-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-1-oxa-9-azaspiro[5.5]undec-2-ene-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H21NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-7-5-14(6-8-15)10-11(16)4-9-18-14/h4,9H,5-8,10H2,1-3H3
InChIKey
NGVQWGUTUXGNJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383795
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383795
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)