Wichtige Dokumente
ENA947419541
Enamine
2-(fluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-701508-50MG
CHF 415.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-701508-50MG
CHF 415.50
Iupac Name
2-(fluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5H2
InChIKey
CVFPBQPRNOFIMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701508
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)