Merck
ENA947417926
Enamine
3-(fluorosulfonyl)benzoyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.62
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(fluorosulfonyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H4ClFO3S/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)13(9,11)12/h1-4H
InChIKey
ZYZOMPZZWUWKLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697564
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697564
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)