Merck
ENA947413246
Enamine
8-bromo-1-chloro-3-methylisoquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.53
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
8-bromo-1-chloro-3-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClN/c1-6-5-7-3-2-4-8(11)9(7)10(12)13-6/h2-5H,1H3
InChIKey
MDVGMFRPDQSUCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398031
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398031
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)