Merck
ENA947407522
Enamine
7-bromo-1-oxo-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
Lieferanten-SKU: EN300-222427-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-222427-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-1-oxo-3,4-dihydro-1H-isochromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7BrO4/c11-6-2-1-5-3-8(9(12)13)15-10(14)7(5)4-6/h1-2,4,8H,3H2,(H,12,13)
InChIKey
FXGQGTHAFDDSSM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222427
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222427
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)