Merck
ENA947407242
Enamine
6-bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.54
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5BrClFO3S/c1-13-5-3-2-4(8)7(6(5)10)14(9,11)12/h2-3H,1H3
InChIKey
MRVCUOWEVVOJBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392806
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392806
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)