Wichtige Dokumente
ENA947393595
Enamine
1-methyl-1H-indole-7-thiol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-methyl-1H-indole-7-thiol
Inchi Code
1S/C9H9NS/c1-10-6-5-7-3-2-4-8(11)9(7)10/h2-6,11H,1H3
InChIKey
PUAXFZQURPCASQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384734
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384734
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)