Wichtige Dokumente
ENA946840460
Enamine
2-bromo-5-ethyl-1,3-oxazole
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-bromo-5-ethyloxazole
Inchi Code
1S/C5H6BrNO/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h3H,2H2,1H3
InChIKey
NHBHLRJWKCBSFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384188
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)