Merck
ENA946833912
Enamine
3-amino-4-nitronaphthalene-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
243-244
Iupac Name
3-amino-4-nitro-2-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O4/c12-9-8(11(14)15)5-6-3-1-2-4-7(6)10(9)13(16)17/h1-5H,12H2,(H,14,15)
InChIKey
VWOXDFIGNUTZAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370874
Melting Point
243-244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370874
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)