Wichtige Dokumente
ENA946833050
Enamine
rac-(1R,2S)-2-fluorocyclohexane-1-sulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(1S,2R)-2-fluorocyclohexane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClFO2S/c7-11(9,10)6-4-2-1-3-5(6)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
InChIKey
IAGUHAITTUUZQV-RITPCOANSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367143
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)