Merck
ENA946832274
Enamine
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 563.30
250 MG
CHF 727.10
500 MG
CHF 1’040.40
1 G
CHF 1’280.90
Lieferanten-SKU: EN300-189697-100MG
CHF 563.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 563.30
250 MG
CHF 727.10
500 MG
CHF 1’040.40
1 G
CHF 1’280.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.97
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-189697-100MG
CHF 563.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
89-94
Iupac Name
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H5BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)
InChIKey
UKORLVILOUWVTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189697
Melting Point
89-94
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189697
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)