Wichtige Dokumente
ENA946831760
Enamine
(4-bromo-2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(4-bromo-2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8BrClO2S/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-13(10,11)12/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
KCPOAWGNCBKOOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283755
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283755
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)