Merck
ENA769507860
Enamine
8,9-dimethoxy-1,2,3,4,5,6-hexahydro-1-benzazocin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
8,9-dimethoxy-3,4,5,6-tetrahydrobenzo[b]azocin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-16-11-7-9-5-3-4-6-13(15)14-10(9)8-12(11)17-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
JMDATMZVJJFUOH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370524
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370524
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)