Merck
ENA769495945
Enamine
2-amino-5-methylhex-4-enoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 110.00
250 MG
CHF 137.30
500 MG
CHF 190.60
1 G
CHF 232.20
2.5 G
CHF 360.90
5 G
CHF 574.10
Lieferanten-SKU: EN300-346046-100MG
CHF 110.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 110.00
250 MG
CHF 137.30
500 MG
CHF 190.60
1 G
CHF 232.20
2.5 G
CHF 360.90
5 G
CHF 574.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-346046-100MG
CHF 110.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
220-225
Iupac Name
2-amino-5-methyl-4-hexenoic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h3,6H,4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
XRARHOAIGIRUNR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-346046
Melting Point
220-225
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-346046
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)