Wichtige Dokumente
ENA769494933
Enamine
6-bromo-2-fluoro-3-(trimethylsilyl)pyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-303512-100MG
CHF 363.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-303512-100MG
CHF 363.50
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-(trimethylsilyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H11BrFNSi/c1-12(2,3)6-4-5-7(9)11-8(6)10/h4-5H,1-3H3
InChIKey
LJWABYNYSGASQP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303512
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)