Wichtige Dokumente
ENA638599402
Enamine
2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO2S/c1-4-6(2,3)5-10(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
NGKGZIQMXJYFLI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96838
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96838
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)