Wichtige Dokumente
ENA638597527
Enamine
3-(iodomethyl)-2-oxaspiro[4.5]decane
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(iodomethyl)-2-oxaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C10H17IO/c11-7-9-6-10(8-12-9)4-2-1-3-5-10/h9H,1-8H2
InChIKey
KIMYQYDFIKXIHE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343023
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343023
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)