Wichtige Dokumente
ENA638588801
Enamine
(3aR,6aS)-2-methyl-5-{5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-c]pyridazin-3-yl}-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
About This Item
Iupac Name
3-((3aR,6aS)-5-methylhexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-c]pyridazine
Inchi Code
1S/C14H21N5/c1-18-6-11-8-19(9-12(11)7-18)14-4-10-5-15-3-2-13(10)16-17-14/h4,11-12,15H,2-3,5-9H2,1H3/t11-,12+
InChIKey
WYIISMMUPZQSAT-TXEJJXNPSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333415
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)