Merck
ENA638587729
Enamine
3-bromo-6,6-dimethylpiperidine-2,4-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-bromo-6,6-dimethylpiperidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H10BrNO2/c1-7(2)3-4(10)5(8)6(11)9-7/h5H,3H2,1-2H3,(H,9,11)
InChIKey
TVMKZDGGNTUWEY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318308
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)