Merck
ENA638587521
Enamine
tert-butyl 3-formyl-3-methylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-formyl-3-methyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-5-6-12(4,8-13)9-14/h9H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
GFIQXPZTOFYEMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318048
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318048
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)