Wichtige Dokumente
ENA638586403
Enamine
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Iupac Name
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C3H4BrFO2S/c1-3(4)2-8(5,6)7/h1-2H2
InChIKey
TYJMQEDWMOIJGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)