Wichtige Dokumente
ENA580349801
Enamine
2-({[1-(ethoxycarbonyl)piperidin-4-yl]carbamoyl}(methyl)amino)acetic acid
About This Item
Iupac Name
N-((1-(ethoxycarbonyl)piperidin-4-yl)carbamoyl)-N-methylglycine
Inchi Code
1S/C12H21N3O5/c1-3-20-12(19)15-6-4-9(5-7-15)13-11(18)14(2)8-10(16)17/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,13,18)(H,16,17)
InChIKey
VPQDEJLBYHWHJF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314170
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)