Merck
ENA580349463
Enamine
4-amino-2-ethyl-1,2-oxazinan-3-one; trifluoroacetic acid
Größe auswählen
50 MG
CHF 464.90
100 MG
CHF 670.30
Lieferanten-SKU: EN300-314773-50MG
CHF 464.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 464.90
100 MG
CHF 670.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-314773-50MG
CHF 464.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-2-ethyl-1,2-oxazinan-3-one 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.C2HF3O2/c1-2-8-6(9)5(7)3-4-10-8;3-2(4,5)1(6)7/h5H,2-4,7H2,1H3;(H,6,7)
InChIKey
SADJVVLOAJSZNZ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314773
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314773
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)