Wichtige Dokumente
ENA580348696
Enamine
tert-butyl 2-(3-amino-2-oxoazepan-1-yl)acetate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-(3-amino-2-oxoazepan-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-12(2,3)17-10(15)8-14-7-5-4-6-9(13)11(14)16/h9H,4-8,13H2,1-3H3
InChIKey
MLOSYSBYXDSKHT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305953
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)