Merck
ENA580348205
Enamine
2-(trifluoroacetamido)benzene-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
Lieferanten-SKU: EN300-310722-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-310722-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroacetamido)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO3S/c9-17(15,16)6-4-2-1-3-5(6)13-7(14)8(10,11)12/h1-4H,(H,13,14)
InChIKey
ALBDEMYKACRPIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310722
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310722
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)