Merck
ENA517161227
Enamine
8-cyclopropyl-3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Größe auswählen
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
Lieferanten-SKU: EN300-301596-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-301596-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,5S)-8-cyclopropyl-3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c11-8-6-3-4-7(9(12)13-8)10(6)5-1-2-5/h5-7H,1-4H2
InChIKey
LWQAQDPQCLVMFL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301596
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301596
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)