Merck
ENA508627338
Enamine
4-{[3-(diethylamino)propyl]amino}-3-nitrobenzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-{[3-(diethylamino)propyl]amino}-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C14H22N4O3/c1-3-17(4-2)9-5-8-16-12-7-6-11(14(15)19)10-13(12)18(20)21/h6-7,10,16H,3-5,8-9H2,1-2H3,(H2,15,19)
InChIKey
VQGURKBCDLMKIT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300198
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300198
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)