Merck
ENA508626293
Enamine
3-fluoro-5-(trifluoroacetyl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-fluoro-5-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H4F4O3/c10-6-2-4(7(14)9(11,12)13)1-5(3-6)8(15)16/h1-3H,(H,15,16)
InChIKey
QVURWWNYRMFJNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267854
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267854
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)