Merck
ENA508625780
Enamine
3-[2-(2-chloroethoxy)ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
Lieferanten-SKU: EN300-268333-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-268333-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[2-(2-chloroethoxy)ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H12ClNO3/c8-1-4-11-5-2-9-3-6-12-7(9)10/h1-6H2
InChIKey
QZKTUAZSSRNAIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268333
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268333
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)