Wichtige Dokumente
ENA497679819
Enamine
3-benzyl-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-262574-100MG
CHF 232.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-262574-100MG
CHF 232.20
mp (Schmelzpunkt)
113-115
Iupac Name
3-benzyl-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-13-8-11-12-10(13)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
InChIKey
RUTQEMDEYPRFRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262574
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)