Wichtige Dokumente
ENA497678046
Enamine
2-[(2,2-difluoroethyl)(methyl)amino]acetonitrile
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
[(2,2-difluoroethyl)(methyl)amino]acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H8F2N2/c1-9(3-2-8)4-5(6)7/h5H,3-4H2,1H3
InChIKey
BNQFMHRMFZHPOT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136411
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136411
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)