Wichtige Dokumente
ENA497377146
Enamine
1,2-dimethyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-259993-50MG
CHF 436.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-259993-50MG
CHF 436.30
Iupac Name
1,2-dimethyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
Inchi Code
1S/C11H18/c1-8(2)11-6-5-9(3)10(4)7-11/h11H,1,5-7H2,2-4H3
InChIKey
DJNBXADZJNAMQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259993
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)