Merck
ENA497375775
Enamine
2-chloro-4-ethoxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Größe auswählen
100 MG
CHF 436.30
Lieferanten-SKU: EN300-255571-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 436.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-255571-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4-ethoxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c1-2-14-9-7-5-3-4-6-8(7)12-10(11)13-9/h2-6H2,1H3
InChIKey
LRRWZUGSRZODMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255571
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255571
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)