Wichtige Dokumente
ENA497375516
Enamine
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-254956-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-254956-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-7-8(2)12(3)11-5-4-9(13)6-10(7)11/h4-6,13H,1-3H3
InChIKey
VXAIEZQYMTYPDN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254956
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)