Wichtige Dokumente
ENA497375062
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(2-fluoro-3-nitrophenyl)ethan-1-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-253730-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-253730-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-fluoro-3-nitrophenyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H6F4N2O2/c9-6-4(7(13)8(10,11)12)2-1-3-5(6)14(15)16/h1-3,7H,13H2
InChIKey
RPPLHJLOAZCLFS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253730
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)