Wichtige Dokumente
ENA497374432
Enamine
N-[5-cyclopropyl-3-(3-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-methylpropanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-252283-50MG
CHF 584.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-252283-50MG
CHF 584.50
Iupac Name
N-[5-cyclopropyl-3-(3-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-methylpropanamide
Inchi Code
1S/C16H18FN3O/c1-9(2)16(21)18-15-13(10-6-7-10)19-20-14(15)11-4-3-5-12(17)8-11/h3-5,8-10H,6-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,20)
InChIKey
UFUSOUFFEAFKNG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252283
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)