Merck
ENA465562345
Enamine
3-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H12O3/c14-12(15)8-7-10-6-5-9-3-1-2-4-11(9)13(10)16/h1-6,16H,7-8H2,(H,14,15)
InChIKey
NPGXXEAJMZJFSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226988
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226988
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)