Merck
ENA458432450
Enamine
2-(3-carbamoyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 484.40
250 MG
CHF 672.90
Lieferanten-SKU: EN300-233234-100MG
CHF 484.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 484.40
250 MG
CHF 672.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-233234-100MG
CHF 484.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-carbamoyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6N4O5/c7-6(13)5-3(10(14)15)1-9(8-5)2-4(11)12/h1H,2H2,(H2,7,13)(H,11,12)
InChIKey
TWNABUOYKWLIFX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233234
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233234
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)