Merck
ENA458429514
Enamine
1-[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 318.00
250 MG
CHF 433.70
Lieferanten-SKU: EN300-230304-100MG
CHF 318.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 318.00
250 MG
CHF 433.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.37
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-230304-100MG
CHF 318.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19N3O4S/c1-3-15-9(2)11(8-13-15)20(18,19)14-6-4-10(5-7-14)12(16)17/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,16,17)
InChIKey
SFTHHJOKHDTDIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230304
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230304
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)