Merck
ENA458427161
Enamine
2-(2-ethoxy-4-formylphenoxy)acetonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-ethoxy-4-formylphenoxy)acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-2-14-11-7-9(8-13)3-4-10(11)15-6-5-12/h3-4,7-8H,2,6H2,1H3
InChIKey
LJSKEBXTVKCRLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227950
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227950
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)