Merck
ENA458427047
Enamine
methyl 4-[(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzoate
Größe auswählen
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
Lieferanten-SKU: EN300-227836-100MG
CHF 163.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-227836-100MG
CHF 163.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-[(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C12H11BrN2O2/c1-17-12(16)10-4-2-9(3-5-10)7-15-8-11(13)6-14-15/h2-6,8H,7H2,1H3
InChIKey
AYUZXMFLDXNSSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227836
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227836
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)