Merck
ENA458424408
Enamine
N-methylsulfamoyl fluoride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
methylsulfamoyl fluoride
Inchi Code
1S/CH4FNO2S/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H3
InChIKey
WKBFOPPPPFIKOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223447
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223447
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)